Documenti fondamentali
WH0010509M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SEMA4B antibody produced in mouse
clone 4B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KIAA1745, Anti-SEMAC, Anti-SemC, Anti-sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEMA4B(10509)
Immunogeno
SEMA4B (NP_064595, 592 a.a. ~ 689 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GEKPCEQVQFQPNTVNTLACPLLSNLATRLWLRNGAPVNASASCHVLPTGDLLLVGTQQLGEFQCWSLEEGFQQLVASYCPEVVEDGVADQTDEGGSV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)