Documenti fondamentali
WH0010498M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CARM1 antibody produced in mouse
clone 6G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PRMT4, Anti-coactivator-associated arginine methyltransferase 1
Scegli un formato
50 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1530
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 474.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1530
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CARM1(10498)
Descrizione generale
Protein arginine N-methyltransferases, such as CARM1, catalyze the transfer of a methyl group from S-adenosyl-L-methionine to the side chain nitrogens of arginine residues within proteins to form methylated arginine derivatives and S-adenosyl-L-homocysteine. Protein arginine methylation has been implicated in signal transduction, metabolism of nascent pre-RNA, and transcriptional activation (Frankel et al., 2002 [PubMed 11724789]).[supplied by OMIM
Immunogeno
CARM1 (NP_954592, 284 a.a. ~ 381 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NMFPTIGDVHLAPFTDEQLYMEQFTKANFWYQPSFHGVDLSALRGAAVDEYFRQPVVDTFDIRILMAKSVKYTVNFLEAKEGDLHRIEIPFKFHMLHS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)