WH0010406M1
Monoclonal Anti-WFDC2 antibody produced in mouse
clone 3F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HE4, Anti-MGC57529, Anti-WAP four-disulfide core domain 2, Anti-WAP5, Anti-dJ461P17.6
Scegli un formato
CHF 403.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WFDC2(10406)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EKTGVCPELQADQNCTQECVSDSECADNLKCCSAGCATFCSLPNDKEGSCPQVNINFPQLGLCRDQCQVDSQCPGQMKCCRNGCGKVSCVTPNF
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?