WH0010299M2
Monoclonal Anti-MARCH6 antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KIAA0597, Anti-Membrane-associated ring finger (C3HC4) 6, Anti-RNF176, Anti-TEB4
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MARCH6(10299)
Immunogeno
Sequence
DTAEEDICRVCRSEGTPEKPLYHPCVCTGSIKFIHQECLVQWLKHSRKEYCELCKHRFAFTPIYSPDMPSRLPIQDIFAGLVTSIGTAIR
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)