WH0010284M1
Monoclonal Anti-SAP18 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-2HOR0202, Anti-MGC27131, Anti-SAP18p, Anti-Sin3A-associated protein, 18kDa
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SAP18(10284)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAVESRVTQEEIKKEPEKPIDREKTCPLLLRVFTTNNGRHHRMDEFSRGNVPSSELQIYTWMDATLKELTSLVKEVYPEARKKGTHFNFAIVFTDVKRPGYRVKEIGSTMSGRKGTDDSMTLQSQKFQIGDYLDIAITPPNRAPPTSGRMRPY
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)