WH0010226M1
Monoclonal Anti-M6PRBP1 antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC11117, Anti-MGC2012, Anti-PP17, Anti-TIP47, Anti-mannose-6-phosphate receptor binding protein 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... M6PRBP1(10226)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSADGAEADGSTQVTVEEPVQQPSVVDRVASMPLISSTCDMVSAAYASTKESYPHVKTVCDAAEKGVRTLTAAAVSGAQPILSKLEPQIASASEYAHRGLDKLEENLPILQQPTEKVLADTKELVSSKVSGAQEMVSSAKDTVATQLSEAVDATRGAVQSGVDKTKSVVTGGVQSVMGSRLGQMVLSGVDTVLGKSEEWADNHLPLTDAELARIATSLDGFDVASVQQQRQEQSYFVRLGSLSERLRQHAYEHSLGKLRATKQRAQEALLQLSQALSLMETVKQGVDQKLVEGQEKLHQMWLSWNQKQLQGPEKEPPKPEQVESRALTMFRDIAQQLQATCTSLGSSIQGLPTNVKDQVQQARRQVEDLQATFSSIHSFQDLSSSILAQSRERVASAREALDHMVEYVAQNTPVTWLVGPFAPGITEKAPEEKK
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)