WH0010199M2
Monoclonal Anti-MPHOSPH10 antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-M-phase phosphoprotein 10 (U3 small nucleolar ribonucleoprotein), Anti-MPP10, Anti-MPP10P
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MPHOSPH10(10199)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
NVKKNSDEVKSSFEKRQEKMNEKIASLEKELLEKKPWQLQGEVTAQKRPENSLLEETLHFDHAVRMAPVITEETTLQLEDIIKQRIRDQAWDDVVRKEKPKEDAYEYKKR
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)