WH0009464M1
Monoclonal Anti-HAND2 antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DHAND2, Anti-Hed, Anti-MGC125303, Anti-MGC125304, Anti-Thing2, Anti-dHand, Anti-heart and neural crest derivatives expressed 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HAND2(9464)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LSKIKTLRLATSYIAYLMDLLAKDDQNGEAEAFKAEIKKTDVKEEKRKKELNEILKSTVSSNDKKTKGRTGWPQHVWALELK
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)