WH0008999M1
Monoclonal Anti-CDKL2 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KKIAMRE, Anti-P56, Anti-cyclin-dependent kinase-like 2 (CDC2-related kinase)
Scegli un formato
CHF 473.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKL2(8999)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LKDCSNVSVDHTRNPSVAIPPLTHNLSAVAPSINSGMGTETIPIQGYRVDEKTKKCSIPFVKPNRHSPSGIYNINVTTLVSGPPLSDDSGADLPQMEHQH
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)