WH0008859M1
Monoclonal Anti-STK19 antibody produced in mouse
clone 4E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-D6S60, Anti-D6S60E, Anti-G11, Anti-HLARP1, Anti-RP1, Anti-serine/threonine kinase 19
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STK19(8859)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QMTQTFGFRDSEITHLVNAGVLTVRDAGSWWLAVPGAGRFIKYFVKGRQAVLSMVRKAKYRELLLSELLGRRAPVVVRLGLTYHVHDLIGAQLVDCISTTSGTLLRLPET