Documenti fondamentali
WH0007761M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF214 antibody produced in mouse
clone 8E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BAZ1, Anti-zinc finger protein 214
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8E7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF214(7761)
Immunogeno
ZNF214 (NP_037381, 210 a.a. ~ 319 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LRDSMEEKYCGCNKCKGIYYWNSRCVFHKRNQPGENLCQCSIRKACFSQRSDLYRHPRNHIGKKLYGCDEVDGNFHQSSGVHFHQRVHIGEVPYSCNACGKSFSQISSLH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)