WH0007326M1
Monoclonal Anti-UBE2G1 antibody produced in mouse
clone 1C12-1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-E217K, Anti-UBC7, Anti-UBE2G, Anti-ubiquitin-conjugating enzyme E2G 1 (UBC7 homolog, C. elegans)
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C12-1B2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE2G1(7326)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTELQSALLLRRQLAELNKNPVEGFSAGLIDDNDLYRWEVLIIGPPDTLYEGGVFKAHLTFPKDYPLRPPKMKFITEIWHPNVDKNGDVCISILHEPGEDKYGYEKPEERWLPIHTVETIMISVISMLADPNGDSPANVDAAKEWREDRNGEFKRKVARCVRKSQETAFE