WH0007294M1
Monoclonal Anti-TXK antibody produced in mouse
clone 2D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BTKL, Anti-MGC22473, Anti-PSCTK5, Anti-PTK4, Anti-RLK, Anti-TKL, Anti-TXK tyrosine kinase
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TXK(7294)
Immunogeno
Sequence
LIPSNYVTENKITNLEIYEWYHRNITRNQAEHLLRQESKEGAFIVRDSRHLGSYTISVFMGARRSTEAAIKHYQIKKNDSGQWYVAERHAFQSIPELIWY