WH0007022M1
Monoclonal Anti-TFAP2C antibody produced in mouse
clone 3C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AP2γ, Anti-Activating enhancer binding protein 2γ, Anti-ERF1, Anti-TFAP2G, Anti-Transcription factor AP-2γ, Anti-hAP2g
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TFAP2C(7022)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GRNEMAARKNMLLAAQQLCKEFTELLSQDRTPHGTSRLAPVLETNIQNCLSHFSLITHGFGSQAICAAVSALQNYIKEALIVIDKSYMNPGDQSPADSNKTLEKMEKHRK
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)