WH0006790M1
Monoclonal Anti-STK6 antibody produced in mouse
clone 5F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AIK, Anti-ARK1, Anti-AURA, Anti-BTAK, Anti-MGC34538, Anti-STK15, Anti-serine/threonine kinase 6
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5F8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AURKA(6790)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDRSKENCISGPVKATAPVGGPKRVLVTQQFPCQNPLPVNSGQAQRVLCPSNSSQRIPLQAQKLVSSHKPVQNQKQKQLQATSVPHPVSRPLNNTQKSKQPLPSAPENNP
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)