WH0006595M6
Monoclonal Anti-SMARCA2 antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BAF190, Anti-BRM, Anti-FLJ36757, Anti-MGC74511, Anti-SNF2L2, Anti-SNF2LA, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2, Anti-Sth1p, Anti-hBRM, Anti-hSNF2a
Scegli un formato
CHF 473.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMARCA2(6595)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KILLDPNSEEVSEKDAKQIIETAKQDVDDEYSMQYSARGSQSYYTVAHAISERVEKQSALLINGTLKHYQLQGLEWM
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)