WH0005264M1
Monoclonal Anti-PHYH antibody produced in mouse
clone 1F2-5B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-LN1, Anti-LNAP1, Anti-PAHX, Anti-PHYH1, Anti-RD, Anti-phytanoyl-CoA 2-hydroxylase
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F2-5B9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PHYH(5264)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEQLRAAARLQIVLGHLGRPSAGAVVAHPTSGTISSASFHPQQFQYTLDNNVLTLEQRKFYEENGFLVIKNLVPDADIQRFRNEFEKICRKEVKPLGLTVMRDVTISKSEYAPSEKMITKVQDFQEDKELFRYCTLPEILKYVECFTGPNIMAMHTMLINKPPDSGKKTSRHPLHQDLHYFPFRPSDLIVCAWTAMEHISRNNGCLVVLPGTHKGSLKPHDYPKWEGGVNKMFHGIQDYEENKARVHLVMEKGDTVFFHPLLIHGSGQNKTQGFRKAISCHFASADCHYIDVKGTSQENIEKEVVGIAHKFFGAENSVNLKDIWMFRARLVKGERTNL