WH0005110M2
Monoclonal Anti-PCMT1 antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCMT1(5110)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DDSVNNVRKDDPTLLSSGRVQLVVGDGRMGYAEEAPYDAIHVGAAAPVVPQALIDQLKPGGRLILPVGPAGGNQMLEQYDKLQDGSIKMKPLMGVIYVPLTDKEKQWSR
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)