WH0004924M1
Monoclonal Anti-NUCB1 antibody produced in mouse
clone 1H8-2C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NUC, Anti-nucleobindin 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H8-2C11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUCB1(4924)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
PLERGAPNKEETPATESPDTGLYYHRYLQEVIDVLETDGHFREKLQAANAEDIKSGKLSRELDFVSHHVRTKLDELERQEVSRPRMLLKAKMDAEQDPNVQVDHLNLLKQFEHLDPQNQHTFEARDLELLIQTATRDLAQYDAAHHEEFKRYEMLKEHERRRYLESLGEEQRKEAERKLEEQQRRHREHPKVNVPGSQAQLKEVWEELDGLDPNRFNPKTFFILHDINSDGVLDEQELEALFTKELEKVYDPKNEEDDMREMEEERLRMREHVMKNVDTNQDRLVTLEEFLASTQRKEFGDTGEGWETVEMHPAYTEEELRRFEEELAAREAELNAKAQRLSQETEALGRSQGRLEAQKRELQQAVLHMEQRKQQQQQQQGHKAPAAHPEGQLKFHPDTDDVPVPAPAGDQKEVDTSEKKLLERLPEVEVPQHL
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)