WH0004704M1
Monoclonal Anti-NDUFA9 antibody produced in mouse
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC111043, Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 9, 39kDa, Anti-NDUFS2L
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFA9(4704)
Immunogeno
Sequence
RVFEISPFEPWITRDKVERMHITDMKLPHLPGLEDLGIQATPLELKAIEVLRRHRTYRWLSAEIEDVKPAKTVNI
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)