WH0003283M1
Monoclonal Anti-HSD3B1 antibody produced in mouse
clone 3C11-D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HSD3B, Anti-HSDB3, Anti-hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 1
Scegli un formato
CHF 403.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C11-D4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSD3B1(3283)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MTGWSCLVTGAGGFLGQRIIRLLVKEKELKEIRVLDKAFGPELREEFSKLQNKTKLTVLEGDILDEPFLKRACQDVSVIIHTACIIDVFGVTHRESIMNVNVKGTQLLLEACVQASVPVFIYTSSIEVAGPNSYKEIIQNGHEEEPLENTWPAPYPHSKKLAEKAVLAANGWNLKNGGTLYTCALRPMYIYGEGSRFLSASINEALNNNGILSSVGKFSTVNPVYVGNVAWAHILALRALQDPKKAPSIRGQFYYISDDTPHQSYDNLNYTLSKEFGLRLDSRWSFPLSLMYWIGFLLEIVSFLLRPIYTYRPPFNRHIVTLSNSVFTFSYKKAQRDLAYKPLYSWEEAKQKTVEWVGSLVDRHKENLKSKTQ
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)