Documenti fondamentali
WH0003059M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HCLS1 antibody produced in mouse
clone 3D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HS1, Anti-hematopoietic cell-specific Lyn substrate 1
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HCLS1(3059)
Immunogeno
HCLS1 (AAH16758, 266 a.a. ~ 355 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QERKAVTKRSPEAPQPVIAMEEPAVPAPLPKKISSEAWPPVGTPPSSESEPVRTSREHPVPLLPIRQTLPEDNEEPPALPPRTLEGLQVE
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)