WH0002529M5
Monoclonal Anti-FUT7 antibody produced in mouse
clone 1A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-fucosyltransferase 7 (alpha (1,3) fucosyltransferase)
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUT7(2529)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
YEAFVPADAFVHVDDFGSARELAAFLTGMNESRYQRFFAWRDRLRVRLFTDWRERFCAICDRYPHLPRSQVYEDLEGWFQA