WH0002515M1
Monoclonal Anti-ADAM2 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FTNB, Anti-PH30, Anti-PH30b, Anti-a disintegrin and metalloproteinase domain 2 (fertilin beta)
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADAM2(2515)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RLDPFFKQQAVCGNAKLEAGEECDCGTEQDCALIGETCCDIATCRFKAGSNCAEGPCCENCLFMSKERMCRPSFEECDLPEYCNGSSASCPENHYVQTGH
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)