WH0002191M1
Monoclonal Anti-FAP antibody produced in mouse
clone 1E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DPPIV, Anti-FAPA, Anti-SEPRASE, Anti-fibroblast activation protein, alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAP(2191)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PPQFDRSKKYPLLIQVYGGPCSQSVRSVFAVNWISYLASKEGMVIALVDGRGTAFQGDKLLYAVYRKLGVYEVEDQITAVRKFIEMGFIDEKRIAIWGWS
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol