Documenti fondamentali
WH0001907M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EDN2 antibody produced in mouse
clone 3B4-1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ET2, Anti-Endothelin 2
Scegli un formato
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Spedizione prevista il27 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B4-1C5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EDN2(1907)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the endothelin protein family of secretory vasoconstrictive peptides. The preproprotein is processed to a short mature form which functions as a ligand for the endothelin receptors that initiate intracellular signaling events. This gene product is involved in a wide range of biological processes, such as hypertension and ovulation. (provided by RefSeq)
Immunogeno
EDN2 (AAH34393, 1 a.a. ~ 178 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVSVPTTWCSVALALLVALHEGKGQAAATLEQPASSSHAQGTHLRLRRCSCSSWLDKECVYFCHLDIIWVNTPEQTAPYGLGNPPRRRRRSLPRRCQCSSARDPACATFCLRRPWTEAGAVPSRKSPADVFQTGKTGATTGELLQRLRDISTVKSLFAKRQQEAMREPRSTHSRWRKR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)