WH0001803M3
Monoclonal Anti-DPP4 antibody produced in mouse
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ADABP, Anti-ADCP2, Anti-CD26, Anti-DPPIV, Anti-TP103, Anti-dipeptidyl-peptidase 4 (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2)
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DPP4(1803)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GWVGRFRPSEPHFTLDGNSFYKIISNEEGYRHICYFQIDKKDCTFITKGTWEVIGIEALTSDYLYYISNEYKGMPGGRNLYKIQLSDYTKVTCLSRELNP
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)