WH0001474M1
Monoclonal Anti-CST6 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-cystatin E/M
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CST6(1474)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RPQERMVGELRDLSPDDPQVQKAAQAAVASYNMGSNSIYYFRDTHIIKAQSQLVAGIKYFLTMEMGSTDCRKTRVTGDHVDLTTCPLAAGAQQEKLRCDFEVLVVPWQNSSQLLKHNCVQM
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)