WH0001376M2
Monoclonal Anti-CPT2 antibody produced in mouse
clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CPT1, Anti-CPTASE, Anti-carnitine palmitoyltransferase II
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CPT2(1376)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
WFDKSFNLIIAKDGSTAVHFEHSWGDGVAVLRFFNEVFKDSTQTPAVTPQSQPATTDSTVTVQKLNFELTDALKTGITAAKEKFDATMKTLTIDCVQFQR