WH0000889M1
Monoclonal Anti-KRIT1 antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CAM, Anti-CCM1, Anti-KRIT1, ankyrin repeat containing
Scegli un formato
CHF 473.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aλ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRIT1(889)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AAFFTGQIFTKASPSNHKVIPVYVGVNIKGLHLLNMETKALLISLKYGCFMWQLGDTDTCFQIHSMENKMSFIVHTKQAGLVVKLLMKLNGQLMPTERNS
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)