Documenti fondamentali
WH0000744M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MPPED2 antibody produced in mouse
clone 2G1-1B7, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-239FB, Anti-D11S302E, Anti-FAM1B, Anti-Hs.46638, Anti-chromosome 11 open reading frame 8, Anti-dJ873F21.1
Scegli un formato
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G1-1B7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MPPED2(744)
Descrizione generale
This gene likely encodes a metallophosphoesterase. The encoded protein may play a role a brain development. Alternatively spliced transcript variants have been described. (provided by RefSeq)
Immunogeno
MPPED2 (AAH31582, 1 a.a. ~ 294 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAHGIPSQGKVTITVDEYSSNPTQAFTHYNINQSRFQPPHVHMVDPIPYDTPKPAGHTRFVCISDTHSRTDGIQMPYGDILLHTGDFTELGLPSEVKKFNDWLGNLPYEYKIVIAGNHELTFDKEFMADLVKQDYYRFPSVSKLKPEDFDNVQSLLTNSIYLQDSEVTVKGFRIYGAPWTPWFNGWGFNLPRGQSLLDKWNLIPEGIDILMTHGPPLGFRDWVPKELQRVGCVELLNTVQRRVRPKLHVFGGIHEGYGIMTDGYTTYINASTCTVSFQPTNPPIIFDLPNPQGS
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)