WH0000540M1
Monoclonal Anti-ATP7B antibody produced in mouse
clone 3E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide, Anti-PWD, Anti-WC1, Anti-WND
Scegli un formato
CHF 473.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP7B(540)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
QLKCYKKPDLERYEAQAHGHMKPLTASQVSVHIGMDDRWRDSPRATPWDQVSYVSQVSLSSLTSDKPSRHSAAADDDGDKWSLLLNGRDEEQYI
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)