WH0000475M1
Monoclonal Anti-ATOX1 antibody produced in mouse
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ATX1, Anti-ATX1 antioxidant protein 1 homolog (yeast), Anti-HAH1, Anti-MGC138453, Anti-MGC138455
Scegli un formato
CHF 502.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 502.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATOX1(475)
Descrizione generale
ATOX1 (antioxidant 1 copper chaperone) is a metallochaperone which is also called as HAH1. It is a small cytosolic protein. ATOX1 is located on human chromosome 5q33.
Immunogeno
Sequence
MPKHEFSVDMTCGGCAEAVSRVLNKLGGVKYDIDLPNKKVCIESEHSMDTLLATLKKTGKTVSYLGLE
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)