WH0000401M1
Monoclonal Anti-PHOX2A antibody produced in mouse
clone 4F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ARIX, Anti-CFEOM2, Anti-FEOM2, Anti-MGC52227, Anti-NCAM2, Anti-PMX2A, Anti-paired-like (aristaless) homeobox 2a
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PHOX2A(401)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MDYSYLNSYDSCVAAMEASAYGDFGACSQPGGFQYSPLRPAFPAAGPPCPALGSSNCALGALRDHQPAPYSAVPYKFFPEPSGLHEKRKQ
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)