WH0000328M2
Monoclonal Anti-APEX1 antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-APE, Anti-APE1, Anti-APEN, Anti-APEX, Anti-APEX nuclease (multifunctional DNA repair enzyme) 1, Anti-APX, Anti-HAP1, Anti-REF1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APEX1(328)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DLRNPKGNKKNAGFTPQERQGFGELLQAVPLADSFRHLYPNTPYAYTFWTYMMNARSKNVGWRLDYFLLSHSLLPALCDSKIRSKALGSDHCPITLYLAL
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)