Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C27H26N2O3 · CH3SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
522.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solid
optical activity
[α]/D −48.0°, c = 0.246 in DMSO(lit.)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
off-white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.4 mg/mL, DMSO: soluble, methanol: soluble
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Cc1c(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4cccc5OC[C@H](CN6CCOCC6)n1c45
Biochem/physiol Actions
Inactive enantiomer of WIN 55,212-2.
Legal Information
Manufactured and sold with the permission of Sterling Winthrop.
Disclaimer
Hygroscopic
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?