Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 51.60 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech WPST-1000
Packaging:
pkg of 1 Stand
CHF 51.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidescription
(tips the Well Orienter card and the microplate to a 30° angle)
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 Stand
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPST-1000
color
none
General description
This device tips the Well Orienter card and the microplate 30° allowing the investigator to identify wells clearly whether sitting or standing. Comfortably view and pipet without strain. The Well Stand will free up one hand since you do not have to constantly tip the plate back and forth while pipetting.
Each stand has a neoprene pad and rubber mounting to prevent slippage of the plate and stand.
Each stand has a neoprene pad and rubber mounting to prevent slippage of the plate and stand.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Diversified Biotech WPST-1000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18938-0000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech WPAJ-1000 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120480 |
| packaging pkg of 1 Stand | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - |
| description (tips the Well Orienter card and the microplate to a 30° angle) | description - | description (tips the Well Orienter card and the microplate to a 30° angle) | description - |
| color none | color none | color - | color blue to green, 8 of each color for top + 8 blue bottoms |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Well plate stand
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?