Merck
W0640
Well Pads
96 well
Sinonimo/i:
Diversified Biotech WPNP-1000, microplate record pad, paper record pad, sample record, well activity recording pad
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech WPNP-1000
Packaging:
pack of 50 ea
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WPNP-1000
size
96 wells
color
none
General description
A note pad that corresponds to the layout of a 96-, 48- or 24-well plate. A fast and easy way to keep accurate records of samples in a microplate. The adhesive backing allows the researcher to affix individual sheets into a notebook. The pad contains (50) 5" × 7" sheets.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)