W0145
WAY-213613
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N4-[4-(2-Bromo-4,5-difluorophenoxy)phenyl)]-L-asparagine
About This Item
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CC(=O)Nc1ccc(Oc2cc(F)c(F)cc2Br)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H13BrF2N2O4/c17-10-5-11(18)12(19)6-14(10)25-9-3-1-8(2-4-9)21-15(22)7-13(20)16(23)24/h1-6,13H,7,20H2,(H,21,22)(H,23,24)/t13-/m0/s1
BNYDDAAZMBUFRG-ZDUSSCGKSA-N