Documenti
V7131
Sigma-Aldrich
DL-Vinylglycine trifluoroacetate salt
Sinonimo/i:
2-Amino-3-butenoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NO2 · C2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(C=C)C(O)=O.OC(=O)C(F)(F)F