V6137
VEGF Receptor-1 (Flt-1)/Fc Chimera from mouse
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor‑1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
10-30 ng/mL ED50
PM
calculated mol wt ~110 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Flt1(14254)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1