Documenti fondamentali
V5760
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, green cap, vial type, id field
Sinonimo/i:
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
colorless tube
polypropylene tube
round bottom polypropylene
round bottom
Sterilità
sterile (DNAse and RNAse free)
Caratteristiche
vial type id field
Internal thread
Confezionamento
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
Produttore/marchio commerciale
Greiner 121277
Parametri
-196 °C min. temp.
tecniche
cryopreservation: suitable
Diam. tappo
12.6 mm
Capacità
2 mL
Diam. tubo
12.5 mm
Colore
green cap
Descrizione generale
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Note legali
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)