Documenti
V5502
Sigma-Aldrich
Val-Met
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSCCC(NC(=O)C(N)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-7(10(14)15)4-5-16-3/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)
YSGSDAIMSCVPHG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Oxidation of methionine peptides by Fenton systems: the importance of peptide sequence, neighbouring groups and EDTA
Schoneich C. and Yang J.
Journal of the Chemical Society, 10, 915-924 (1996)
?OH radical induced decarboxylation of methionine-containing peptides. Influence of peptide sequence and net charge
Bobrowski K., Christian S, et al.
Journal of the Chemical Society, 5, 353-362 (1991)