V4507
Nalgene® cryogenic vials
capacity 1.2 mL, non-sterile, External threads
Sinonimo/i:
cryostorage vial, cryovial cryotube
Scegli un formato
CHF 574.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 574.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
conical bottom
high-density polyethylene closure
polypropylene
polypropylene tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
External threads
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5011-0012
Parametri
-150 °C min. temp.
tecniche
cryopreservation: suitable
Capacità
1.2 mL
Diam. tubo
12.7 mm
Descrizione generale
Sterile vials and closures are pre-assembled and radiation-sterilized. A white marking area, fill line and graduations are printed on the side. Certified sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic.
Note: Do not use cryogenic vials for storage in the liquid phase of liquid nitrogen unless correctly sealed in Nunc CryoFlex™ tubing. Such use may cause entrapment of liquefied nitrogen inside the vial and lead to pressure build-up resulting in possible explosion or biohazard release.
Confezionamento
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)