Vai a
V3385
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, natural cap, vial type, id field
Sinonimo/i:
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials, Greiner 121263
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Capacity:
2 mL
Material:
colorless tube, polypropylene tube, round bottom (self-standing)
Sterility:
sterile (DNAse and RNAse free), sterile
Packaging:
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
Feature:
vial type id field, Internal thread
Parameter:
-196 °C min. temp.
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
colorless tube, polypropylene tube, round bottom (self-standing)
sterility
sterile (DNAse and RNAse free), sterile
feature
vial type id field, Internal thread
packaging
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
manufacturer/tradename
Greiner 121263
parameter
-196 °C min. temp.
cap diam.
12.6 mm
capacity
2 mL
tube diam.
12.5 mm
color
natural cap
General description
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Legal Information
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner Cryo.s vials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)