V3264
VDM 11
≥98% (HPLC), oil
Sinonimo/i:
(5Z,8Z,11Z,14Z)-N-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)-5,8,11,14-eicosatetraenamide, N-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)arachidonylamide
About This Item
Descrizione
Light-sensitive; store under argon.
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
oil
Colore
gold
Solubilità
DMSO: soluble >5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Nc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C27H39NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-27(30)28-26-22-21-25(29)23-24(26)2/h7-8,10-11,13-14,16-17,21-23,29H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3,(H,28,30)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
WUZWFRWVRHLXHZ-ZKWNWVNESA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3