Merck
V2131
Val-Arg-Lys-Arg-Thr-Leu-Arg-Arg-Leu
≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H100N22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
1197.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
composition
Peptide content, ≥65%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)C(C)C)C(C)O)C(O)=O
General description
Protein kinase C substrate
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)