Vai a
UC454
3-Cyano-7-methoxycoumarin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.18
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
form
solid
Quality Segment
color
pale yellow
mp
210-212 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H7NO3/c1-14-9-3-2-7-4-8(6-12)11(13)15-10(7)5-9/h2-5H,1H3
InChI key
GGAFPIBJPYCFGR-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Cyano-7-methoxycoumarin can be used as a fluorophore in cytochrome P450 (CYP)-based fluorescent assays.
Biochem/physiol Actions
Fluorescent CYP1A1 &1A2 substrate
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)