Passa al contenuto
UC205
Dextrorphan
NMDA glutamate receptor antagonist, solid
Sinonimo/i:
(+)-3-Hydroxy-17-methylmorphinan, 1,3,4,9,10,10a-Hexahydro-6-hydroxy-2H-10,4a-(iminoethano)-11-methylphenanthrene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H23NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
204-754-3
MDL number:
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Dextrorphan,
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]/D ≥+54°
color
white to off-white
mp
≥195 °C
solubility
saline: soluble(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16+,17+/m1/s1
InChI key
JAQUASYNZVUNQP-PVAVHDDUSA-N
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
rat ... Grin2a(24409)
Application
CYP2D6 O-Demethyl metabolite of dextromethorphan
Dextrorphan has been studies as an N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist in Xenopus oocytes and hippocampal neuron cultures.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
Dextrorphan is soluble in water.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)