Merck
UC166
Sulfaphenazole
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Amino-N-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
208-384-3
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to light yellow
mp
179-183 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2
InChI key
QWCJHSGMANYXCW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Antibacterial. Specific inhibitor of CYP2C9. Blocks pro-inflammatory and atherogenic effects of linoleic acid (increase in oxidative stress and activation of AP-1) mediated by CYP2C9. Specific inhibitor of CYP2C9. Blocks pro-inflammatory and atherogenic effects of linoleic acid (increase in oxidative stress and activation of AP-1) mediated by CYP2C9. Inhibits bradykinin-induced tPA release.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfaphenazole
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)